Key Documents
W364118
Sigma-Aldrich
Ethyl trans-2-decenoate
≥95%, stabilized, FG
Sinonimo/i:
trans-2-Decenoic acid ethyl ester
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)6CH=CHCO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.30
Numero FEMA:
3641
Numero CE:
N° CoE:
10577
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.283
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥95%
contiene
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.445 (lit.)
P. eboll.
251 °C (lit.)
Densità
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fruity; citrus
Stringa SMILE
CCCCCCC\C=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C12H22O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-4-2/h10-11H,3-9H2,1-2H3/b11-10+
GNJARWZWODMTDR-ZHACJKMWSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)