W359505
2,5-Xylenol
≥99%, FG
Sinonimo/i:
2,5-Dimethylphenol, 2-Hydroxy-p-xylene, p-Xylenol
About This Item
Fragrance grade
Halal
Kosher
meets purity specifications of JECFA
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Saggio
≥99%
P. ebollizione
212 °C (lit.)
Punto di fusione
73-78 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
phenolic; sweet
Stringa SMILE
Cc1ccc(C)c(O)c1
InChI
1S/C8H10O/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5,9H,1-2H3
NKTOLZVEWDHZMU-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?