W353701
2,6-Dimethyl-4-heptanone
≥99%
Sinonimo/i:
Cognac heptanone, Diisobutyl ketone, Isovalerone
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
Densità del vapore
4.9 (vs air)
Tensione di vapore
1.7 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Temp. autoaccensione
745 °F
Limite di esplosione
0.8-6.2 %, 100 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.412 (lit.)
P. ebollizione
165-170 °C (lit.)
Densità
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
banana; green; ethereal; fruity; pineapple
Stringa SMILE
CC(C)CC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C9H18O/c1-7(2)5-9(10)6-8(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3
PTTPXKJBFFKCEK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
49 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?