Documenti fondamentali
W343803
Sigma-Aldrich
3-(Methylthio)-1-hexanol
≥97%, FG
Sinonimo/i:
3-methylsulfanylhexan-1-ol, Passiflora hexanol
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2CH(SCH3)CH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.27
Numero FEMA:
3438
Numero CE:
N° CoE:
11548
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
12.063
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4759 (lit.)
P. ebollizione
61-62 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
green; leafy; metallic; vegetable; sulfurous
Stringa SMILE
CCCC(CCO)SC
InChI
1S/C7H16OS/c1-3-4-7(9-2)5-6-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
JSASXSHMJYRPCM-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Taste at 0.25-10 ppm
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
226.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
108 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 25, 52-52 (2000)