W338206
Ethyl vinyl ketone
≥97%, stabilized with BHT, FG
Sinonimo/i:
1-Penten-3-one, Ethyl vinyl ketone
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥97%
contiene
BHT as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.419 (lit.)
P. eboll.
38 °C/60 mmHg (lit.)
Densità
0.851 g/mL at 20 °C
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
garlic; onion; pungent
Stringa SMILE
CCC(=O)C=C
InChI
1S/C5H8O/c1-3-5(6)4-2/h3H,1,4H2,2H3
JLIDVCMBCGBIEY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°C)
-10 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter