W284831
Peppermint oil
terpeneless, FCC
Sinonimo/i:
Mentha piperita
About This Item
Prodotti consigliati
Conformità normativa
FCC
FDA 21 CFR 182.20
Attività ottica
[α]20/D −29°, neat
Origine
USA origin
Indice di rifrazione
n20/D 1.461 (lit.)
P. ebollizione
215 °C (lit.)
Densità
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Organolettico
minty; camphoraceous
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
66 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?