W246000
Ethyl tiglate
≥98%, FG
Sinonimo/i:
Ethyl trans-2-methyl-2-butenoate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.435 (lit.)
P. ebollizione
154-156 °C (lit.)
Densità
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
berry; caramel; fruity; tropical; floral; sweet
Stringa SMILE
CCOC(=O)\C(C)=C\C
InChI
1S/C7H12O2/c1-4-6(3)7(8)9-5-2/h4H,5H2,1-3H3/b6-4+
OAPHLAAOJMTMLY-GQCTYLIASA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Metabolism of ethyl tiglate in apple fruits leads to the formation of small amounts of (R)-ethyl 2-methylbutanoate.: Focuses on the metabolic transformation of ethyl tiglate in apples, which contributes to the fruit′s flavor profile (Hauck et al., 2000).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
44 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W246000-1KG-K | 4061834365532 |
W246000-5KG | 4061833654347 |
W246000-SAMPLE | 4061833343647 |
W246000-100G | 4061833318027 |
W246000-100G-K | 4061834365525 |
W246000-1KG | 4061826683996 |
W246000-5KG-K | 4061834422228 |
W246000-SAMPLE-K | 4061834355250 |