W245230
Ethyl phenylacetate
natural, 98%, FG
Sinonimo/i:
Phenylacetic acid ethyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.497 (lit.)
P. ebollizione
229 °C (lit.)
Densità
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
cocoa; honey; floral; balsamic; rose; sweet
Stringa SMILE
CCOC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-12-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
DULCUDSUACXJJC-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
210.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98.9 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W245230-SAMPLE-K | 4061834355243 |
W245230-100G-K | 4061834365501 |
W245230-1KG-K | |
W245230-500G-K | 4061834396529 |