W220302
Butyl 4-hydroxybenzoate
≥99%
Sinonimo/i:
p-Hydroxybenzoic acid n-butyl ester, Butyl paraben
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥99%
P. ebollizione
156-157 °C/3.5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
67-70 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
faint
Stringa SMILE
CCCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-2-3-8-14-11(13)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3
QFOHBWFCKVYLES-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W220302-SAMPLE | 4061835565306 |
W220302-10KG | |
W220302-1KG | 4061835565290 |
W220302-5KG | 4061834396369 |