U2202
Undecanal
97%
Sinonimo/i:
Undecyl aldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
5.94 (vs air)
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4322 (lit.)
P. ebollizione
109-115 °C/5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−2 °C (lit.)
Densità
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCC=O
InChI
1S/C11H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h11H,2-10H2,1H3
KMPQYAYAQWNLME-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
221.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
105 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol; Neral; Geraniol; Geranial; Undecanal; Citronellyl acetate; Neryl acetate; 3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl acetate; 1-Tetradecene; Tetradecane; α-Bisabolol
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis