Documenti fondamentali
THSD1142
ThalesNano MidiCart catalyst cartridge system
L × diam. 116 mm × 9.2 mm, Raney nickel
Sinonimo/i:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Codice UNSPSC:
41103817
NACRES:
NB.51
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
ThalesNano THS D1142
L × diam.
116 mm × 9.2 mm
Descrizione generale
MiDiCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube MidiCart reactors.
Note legali
MidiCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)