THS03114
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 30 mm L
nickel sponge, 1% Mo
Sinonimo/i:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
ThalesNano THS 03114
Diametro
4 mm
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
THS03114 | 4065268089422 |
THS03114-2EA | 4061833997970 |