Documenti fondamentali
8.20876
Sigma-Aldrich
Catalizzatore al nichel
(Produced according to a process of the type developed by Murray Raney, activated for hydrogenation) for synthesis
Sinonimo/i:
Catalizzatore al nichel sec. Raney
About This Item
Codice UNSPSC:
12352402
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
suspension
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
pH
9-11 (20 °C in H2O, suspension)
Densità
>1.2 g/cm3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Applicazioni
  • Elettrocatalisi bifunzionale: Suresh et al. hanno sviluppato ibridi NiCu-MOF@MWCNT caricati di siti multi-attivi con la funzione di elettrocatalizzatori bifunzionali per la scissione dell'acqua, mostrando la potenzialità dei catalizzatori a base di nichel di migliorare le reazioni di evoluzione di idrogeno e ossigeno, offrendo così una soluzione affidabile per la conversione elettrochimica dell'energia (Suresh et al., 2024).
Risultati analitici
Saggio di Ni calc. sulla sostanza secca: ≥ 90,0%
Saggio di Al, calc. sulla sostanza secca: ≤ 10,0%
Adatto come catalizzatore dell′idrogenazione: test superato
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Self-heat. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 2