THS03147
ThalesNano MicroCatCart™ catalyst cartridge system
L × diam. 30 mm × 4 mm, 4.5% Ru, 0.5%Pd on carbon
Sinonimo/i:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
ThalesNano THS 03147
L × diam.
30 mm × 4 mm
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)