Documenti fondamentali
TEM-G200NI
Sigma-Aldrich
Glider Grids Standard Nickel Square Mesh
size 200 mesh, vial of 100
Sinonimo/i:
SQUARE 200 NESH NICKEL 100 VIAL
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Confezionamento
vial of 100
Misura
200 mesh
Descrizione generale
Gilder Grids Standard Square Mesh: Nickel Grid, 200 mesh, 3.05mm diameter, 0.7 mil (18μm) thickness. Pitch 125μm, Hole 90μm, Bar 35μm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)