Documenti fondamentali
TEM-G200CP
Sigma-Aldrich
Glider Grids Standard Copper/Palladium Square Mesh
size 200 mesh, vial of 100
Sinonimo/i:
SQUARE MESH CU/PD 100 VIAL
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Confezionamento
vial of 100
Misura
200 mesh
Descrizione generale
Gilder Grids Standard Square Mesh: Copper/Palladium Grid, 200 mesh, 3.05mm diameter, 0.7 mil (18μm) thickness. Pitch 125μm, Hole 90μm, Bar 35μm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)