TEM-FFT200CU25
Formvar Supported Copper Thin Bar Square Mesh
size 200 mesh, box of 25
Sinonimo/i:
FORMVAR SUPPORT FILM THIN BAR SQUARE 200 MESH CU GRIDS
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Prodotti consigliati
Confezionamento
box of 25
Misura
200 mesh
Descrizione generale
A 10nm thin film of pure formvar resin supported thin bar square mesh grids. Copper Grid, 200 mesh.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)