Documenti fondamentali
TEM-FCF300NI50
Sigma-Aldrich
Formvar/Carbon Supported Nickel Grids
size 300 mesh, box of 50 ×
Sinonimo/i:
Formvar/Carbon 300 Mesh, Nckeli, 50pk
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Confezionamento
box of 50 ×
Misura
300 mesh
Descrizione generale
A formvar coated TEM grid, stabilized with evaporated carbon film. This type of coating is excellent for specimen support, especially for ultra thin sections.
Thickness: 10nm Formvar and 1nm Carbon
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)