TEM-CF150-CU-ET
Carbon Film Supported Copper Square Mesh
Extra Thick, size 150 mesh, box of 50
Confezionamento
box of 50
Misura
150 mesh
Descrizione generale
A 20-30 nm thick film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Copper grid, 150 mesh.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)