T48003
Tribromoacetaldehyde
97%
Sinonimo/i:
Bromal
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.584 (lit.)
P. eboll.
174 °C (lit.)
Densità
2.665 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)C(Br)(Br)Br
InChI
1S/C2HBr3O/c3-2(4,5)1-6/h1H
YTGSYRVSBPFKMQ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
65 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?