Key Documents
T289604
(2S,3AS,5AR,5BS,9S,13S,14R,16AS,16BS)-9-ETHYL-13-HYDROXY-14-METHYL-7,15-DIOXO-2,3,3A,5A,5B,6,7,9,10,11,12,13,14,15,15A,16,16A,16B-OCTADECAHYDRO-1H-AS-INDACENO[3,2-D]OXACYCLODODECIN-2-YL 6-DEOXY-2,3,4-TRI-O-METHYL-ALPHA-L-MANNOPYRANOSIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C33H52O9
Peso molecolare:
592.777
Numero MDL:
Altre note