Key Documents
T289620
(4R)-3-((2S,3S,7S)-7-{[TERT-BUTYL(DIMETHYL)SILYL]OXY}-3-HYDROXY-2-METHYLNONANOYL)-4-ISOPROPYL-1,3-OXAZOLIDIN-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H43NO5Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
429.678
Numero MDL:
Altre note