Documenti fondamentali
8.20825
Sigma-Aldrich
Methyl phenyl sulfide
for synthesis
Sinonimo/i:
Methyl phenyl sulfide, Thioanisole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8S
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352113
Numero indice EU:
202-878-2
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
38.5 Pa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Potenza
891 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
188 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-17 °C
Temp. transizione
flash point 73 °C
Densità
1.05 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H8S/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
HNKJADCVZUBCPG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
163.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
73 °C