Key Documents
T121096
4-AMINO-N-(4-METHYL-6-(2-PYRIDINYL)-2-PYRIMIDINYL)BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H15N5O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
341.394
Numero MDL:
Altre note