Documenti fondamentali
SYNV180008
Synthware All-glass check valve with 8mm hose connections
About This Item
Codice UNSPSC:
40141600
NACRES:
NB.51
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
V180008
Descrizione generale
Synthware check valve with a ground seat for a liquid seal.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)