Z284726
Aldrich® fritted filter funnel
capacity 6 mL, tube L 65 mm, thread size 18-415
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Prodotti consigliati
Materiali
fritted
Produttore/marchio commerciale
Aldrich
Capacità
6 mL
Misura filettatura
18-415
Lunghezza
65 mm
Dimensione pori
25—50 μm
Categorie correlate
Descrizione generale
Funnel has screw-cap with PTFE liner, 25 to 50μm glass frit, and 5mm outlet tube fitting with a PP cap. Designed for use in combinatorial chemistry.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ricambio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z284726-1EA | 4061832110783 |