BR134002
BRAND® non-return valve
for tube I.D. 6-9 mm
Sinonimo/i:
Non-return valve, Tubing
About This Item
Codice UNSPSC:
40141600
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Materiali
high-density polyethylene
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 134002
Lunghezza
80 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For tubing of inner- 6-9 mm. Length 80 mm. With FKM valve disc not suitable for pressure applications.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)