Documenti fondamentali
SYNF362014C
Synthware Buchner funnel with inner joint
15 mL, joint: ST/NS 14/20, frit O.D. 20 mm, porosity: coarse
Sinonimo/i:
Synthware F362014C, glass filter funnel
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Giunto
joint: ST/NS14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F362014C
Capacità
15 mL
15 mL
Diam. est. frit
20 mm
Descrizione generale
Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)