SYNF329250L
Synthware™ pear shaped flask
50 mL, joint: ST/NS 19/22
Sinonimo/i:
Synthware F329250L, pear shape glass flask
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
Giunto
joint: ST/NS19/22
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F329250L
Capacità
50 mL
50 mL
Descrizione generale
Heavy wall design.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)