Documenti fondamentali
Z220302
Sigma-Aldrich
Reaction flask with glass stopcock on side-arm
capacity 100 mL, male joint: ST/NS 14/20
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
pear-shaped
single-neck
stainless steel
Etichetta
Q
Giunto
male joint: ST/NS14/20
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
100 mL
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Versatile system for chemical reactions, extractions, and transfers of solids and liquids in laboratories.