Documenti fondamentali
SYNC364625C
Synthware chromatography column with PTFE stopcock and coarse frit
L 254 mm
Sinonimo/i:
Synthware C364625C, glass chromatograpy column
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C364625C
Lunghezza
254 mm
Compatibilità
suitable for chromatography
Categorie correlate
Descrizione generale
With reinforced beaded top, coarse porosity fritted disc to support column packing. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
32473-100MG4061826711712
M18249904061834041146
M1824990-1EA
SYNC364625C-1EA4061832191195