SYNC363225
Synthware™ chromatography column with PTFE stopcock
I.D. 26.0 mm, L 254 mm
Sinonimo/i:
Synthware C363225, glass chromatograpy column′
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Grado
for chromatography
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C363225
Diam. int.
26.0 mm
Lunghezza
254 mm
Compatibilità
suitable for chromatography
Categorie correlate
Descrizione generale
With reinforced beaded top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNC363225-1EA | 4061832191140 |