Documenti fondamentali
SYNC362630
Synthware chromatography column with PTFE stopcock
I.D. 20.0 mm, L 305 mm
Sinonimo/i:
Synthware C362630, glass chromatograpy column
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C362630
Diam. int.
20.0 mm
Lunghezza
305 mm
Compatibilità
suitable for chromatography
Categorie correlate
Descrizione generale
With reinforced beaded top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)