Documenti fondamentali
SYNA371922
Synthware Claisen adapter
joint: ST/NS 19/22
Sinonimo/i:
Synthware A371922, distillation adapter, glass Claisen adapter
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Giunto
joint: ST/NS19/22
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A371922
Categorie correlate
Descrizione generale
Provides dual entry into a variety of flasks.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)