SYNA551922
Synthware™ distillation distribution adapter
joint: ST/NS 19/22
Sinonimo/i:
Synthware A551922, cow distillation adapter
About This Item
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS19/22
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A551922
Categorie correlate
Descrizione generale
Rotating cow receiver allows four flasks to be progressively filled.
Altre note
includes only the top part
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)