Documenti fondamentali
SYNA252419
Synthware enlarging adapter
top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 19/22
Sinonimo/i:
Synthware A252419, glass connecting adapter
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Giunto
bottom joint: ST/NS19/22
joint: ST/NS top24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A252419
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)