Documenti fondamentali
SLW1470/02D
Pyrex® Crystallizing dish, flat bottom
100 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1470/02D
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
flat bottom
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
SciLabware 1470/02D
diam. × alt.
70 mm × 40 mm
Capacità
100 mL
Descrizione generale
  • Complies to DIN 12337
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Suitable for use up to 400°C
  • Chemically and thermally resistant
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)