SLW1470/08D
Pyrex® Crystallizing dish, flat bottom
300 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1470/08D
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
flat bottom
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
SciLabware 1470/08D
diam. × alt.
95 mm × 55 mm
Capacità
300 mL
Descrizione generale
- Complies to DIN 12337
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
- Suitable for use up to 400°C
- Chemically and thermally resistant
Caratteristiche e vantaggi
- Complies to DIN 12337
- Manufactured from borosilicate glass 3.3
- Suitable for use up to 400°C
- Chemically and thermally resistant
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)