DWKCT1000P
Azlon Hexagonal Base PMP Cylinders with Molded Graduations
class B, capacity 1000 mL , with +/10mL tolerance
Sinonimo/i:
CT1000P
About This Item
Codice UNSPSC:
41121805
NACRES:
NA.54
Prodotti consigliati
Caratteristiche
class B
graduated
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon CT1000P
Capacità
1000 mL , with +/10mL tolerance
Categorie correlate
Applicazioni
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
Caratteristiche e vantaggi
Conform to ISO 6706
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)