SLW1134/10
Pyrex® Erlenmeyer flask, narrow neck baffled
capacity 500 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1134/10
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
bottom (Baffled)
Giunto
Joints neck (32)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduated: no
without cap
baffled
Confezionamento
pack of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
SciLabware 1134/10
Altezza
186 mm
Diam. est. corpo
101 mm
Capacità
500 mL
D.I. collo
36 mm
Raccordi
narrow neck
Descrizione generale
- Ideal for use in preparation of cultures
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
- Exhibits 4 baffle indents to provide optimal and consistent agitation
- Suitable for repeated autoclave cycles at 121 deg. C
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)