SLW1060/18D
Pyrex® Watch glasses
nominal diameter 125 mm
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1060/18D
Confezionamento
pkg of 10
Produttore/marchio commerciale
1060/14D
SciLabware
Diametro nominale
125 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Watch glasses
- For evaporation work and covering heated beakers
- Manufactured from heat resisting Pyrex borosilicate glass
- Fire-polished edges to reduce chipping and breakage
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)