SIK1101-10
12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,19,19,19-Heptadecafluorononadecanethiol
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Durata
3 years under the recommended conditions
Colore
white
Applicazioni
The fluorinated carbon gives omniphobic properties to the surface. The coated surface is more water repellent when a product having more fluorinated carbons is used.
The thiol group provide a linker that covalently bond to the coinage metal surface.
The long carbon chain length allows for easy formation of a self-assembled monolayer.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Organi bersaglio
Liver
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)