Documenti fondamentali
674176
Sigma-Aldrich
[11-(Methylcarbonylthio)undecyl]tetra(ethylene glycol)
95%
Sinonimo/i:
[1-(Methylcarbonylthio)undec-11-yl]tetra(ethylene glycol)
About This Item
Formula condensata:
CH3C(O)S(CH2)11(OCH2CH2)4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
422.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.477
Densità
1.015 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(=O)SCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C21H42O6S/c1-21(23)28-20-10-8-6-4-2-3-5-7-9-12-24-14-16-26-18-19-27-17-15-25-13-11-22/h22H,2-20H2,1H3
YIUDKVMGCQIRHR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
We presents an article regarding Self-Assembled Monolayers: Advantages of Pure Alkanethiols.
Protocolli
Thioacetate Deprotection Procedure