SIBNC
Boron Nitride on SiO2/Si Substrate
SIBNC
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
MA.24
Prodotti consigliati
Descrizione
die layer thickness 300 nm SiO2
die layer thickness 36 nm boron nitride
Produttore/marchio commerciale
SIBNC
Lungh. × largh.
10 mm × 10 mm , coupon
die thickness
525 μm , silicon
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)