920967
Monolayer hexagonal Boron Nitride (hBN) on copper foil
size 3 in. (3 in.) × 76 mm (76 mm)
Sinonimo/i:
Boronitrene, Hexagonal boron nitride monolayer, Single-layer hexagonal boron nitride, White graphene
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Bandgap: 5.97 eV
Monolayer h-BN
Raman Peak: 1370 /cm-1
h-BN Coverage: 100% with sporadic adlayers
Livello qualitativo
Misura
3 in. (3 in.) × 76 mm (76 mm)
Dimensione grani
>4 μm
Stringa SMILE
B#N
InChI
1S/BN/c1-2
PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Among its potential applications are:
- Two-dimensional electronics
- Nanophotonic and other optoelectronic devices †††
- Quantum communication and information science
- Aerospace industry
- MEMS and NEMS
- Micro-/nano- actuators
- Insulating/transparent coatings
Nota sulla preparazione
Stoccaggio e stabilità
Substrati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
920967-1EA | 4065266281996 |