Key Documents
S33449
4-PENTYLOXY-BENZOIC ACID 2,3-DICYANO-4-PENTYLOXY-PHENYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C25H28N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
420.513
Numero MDL:
Altre note