Key Documents
S301353
BENZO(1,3)DIOXOL-5-YL-(4-METHYL-BENZO(1,3)DIOXOL-5-YL)-METHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H12O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.271
Numero MDL:
Altre note