S0764
Sodium thiophosphate tribasic hydrate
≥90%
Sinonimo/i:
Sodium phosphorothioate hydrate, Trisodium thiophosphate hydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Saggio
≥90%
Stato
powder
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.[Na].OP(O)(S)=O
InChI
1S/3Na.H3O3PS.H2O/c;;;1-4(2,3)5;/h;;;(H3,1,2,3,5);1H2/q3*+1;;/p-3
VYYYFZBRAKXIPU-UHFFFAOYSA-K
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?