Documenti fondamentali
P7208
Sigma-Aldrich
Pertussis toxin
from Bordetella pertussis, lyophilized powder, protein endotoxin
Sinonimo/i:
Fattore di sensibilizzazione all’istamina, IAP, PTX, Pertossigeno, Proteina di attivazione delle isole pancreatiche
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nome del prodotto
Tossina della pertosse, lyophilized powder
Stato
lyophilized powder
Livello qualitativo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O(C)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
WOPKHAQDUMDJIY-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Bordetella pertussis Tohama I ... ptxA(2665068) , ptxB(2665069) , ptxC(2665408)
Descrizione generale
La tossina della pertosse (PT) è una tossina complessa multi-subunità che possiede una subunità attiva (A) e cinque subunità leganti (B5). La PT entra nelle cellule dei mammiferi mediante endocitosi, attaccandosi alle molecole glicosilate presenti sulla superficie di queste cellule.
Applicazioni
Forma inattiva della tossina rilasciata da B. pertussis.
La tossina della pertosse ricavata da Bordetella pertussis è stata impiegata: come bloccante della subunità Gαidel recettore delle chemochine (CXCR4) per misurare il Ca2+ intracellulare in linee cellulari di carcinoma mammario, per caratterizzare la segnalazione Gi coinvolta nell'esposizione ADP-indotta del fattore tissutale (TF) e della P-selectina, per indurre la vasculite autoimmune in un modello di ratto
La tossina viene rilasciata da B. pertussis in forma inattiva. Quando l′oligomero B della tossina della pertosse si lega alla membrana cellulare, la subunità S1 del relativo protomero A si attiva, forse mediante l′azione del glutatione e dell′ATP. Un protocollo per l′attivazione della tossina della pertosse in vitro è stato fornito da Kaslow, et al.
Azioni biochim/fisiol
La tossina della pertosse catalizza l′ADP-ribosilazione delle subunità α delle proteine eterotrimeriche Gi, Go e Gt che regolano i nucleotidi della guanina.
La tossina della pertosse catalizza l′ADP-ribosilazione delle subunità α delle proteine eterotrimeriche Gi, Go e Gt che regolano i nucleotidi della guanina. Questo impedisce l′interazione tra gli eterotrimeri delle proteine G e i recettori, bloccandone l′accoppiamento e l′attivazione. Poiché le subunità Gα rimangono nello stato inattivo, legate al GDP, non possono inattivare l′adenilciclasi o aprire i canali K+.
Caratteristiche e vantaggi
Questo composto è descritto nella pagina G-proteine (eterotrimeriche) del Manuale di classificazione dei recettori e trasduzione dei segnali. Per consultare altre pagine del manuale, è sufficiente fare clic qui.
Questo è un prodotto in primo piano nell′ambito della ricerca sui nucleotidi ciclici. Cliccare qui per scoprire gli altri prodotti in primo piano nella ricerca sui nucleotidi ciclici. Ulteriori informazioni su piccole molecole bioattive per altre aree di ricerca sono disponibili sul sito sigma.com/discover-bsm.
Stato fisico
Polvere liofilizzata contenente sali di cloruro di sodio e tampone sodio fosfato
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Li Wang et al.
ImmunoHorizons, 4(6), 308-318 (2020-06-11)
Multiple sclerosis is a chronic autoimmune disease driven by pathogenic Th17 cells. In this study, we dissected the role of miR-22 in pathogenic Th17 cells by autoantigen-specific disease models. We first showed that miR-22 was upregulated in peripheral lymphoid organs
Takashi Hosokawa et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 199(6), 2008-2019 (2017-08-05)
Mechanistic target of rapamycin complex (mTORC)1 integrates intracellular sufficiency of nutrients and regulates various cellular functions. Previous studies using mice with conditional knockout of mTORC1 component proteins (i.e., mTOR, Raptor, and Rheb) gave conflicting results on the roles of mTORC1
Wendy Atkinson et al.
PloS one, 7(3), e33671-e33671 (2012-03-30)
An alternative hypothesis has been proposed implicating chronic cerebrospinal venous insufficiency (CCSVI) as a potential cause of multiple sclerosis (MS). We aimed to evaluate the validity of this hypothesis in a controlled animal model. Animal experiments were approved by the
Orr Ofek et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 26(2), 308-316 (2010-08-31)
CB2 is a Gi protein-coupled receptor activated by endo- and phytocannabinoids, thus inhibiting stimulated adenylyl cyclase activity. CB2 is expressed in bone cells and Cb2 null mice show a marked age-related bone loss. CB2-specific agonists both attenuate and rescue ovariectomy-induced
Jian Li et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 58(10), 4193-4200 (2017-08-25)
To accurately evaluate the autoimmune inflammation, we aim to develop three quantitative measurements to monitor the inflammatory changes in the retina: retinal-choroidal thickness, major retinal vessel diameter, and electroretinography amplitudes. During a 21-day experimental period, eyes were examined by confocal