D93600
O,O′-Diethyl dithiophosphate
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
Di-O-ethyl dithiophosphate, Dithiophosphoric acid O,O-diethyl ester, O,O-Diethyl dithiophosphate, O,O-Diethyl dithiophosphoric acid ester, O,O-Diethyl hydrogen phosphorodithioate, O,O-Diethyl phosphorodithioate, O,O-Diethyl thiolothionophosphate, O,O′-Diethyl hydrogen dithiophosphate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Saggio
90%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.512 (lit.)
P. ebollizione
60 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOP(S)(=S)OCC
InChI
1S/C4H11O2PS2/c1-3-5-7(8,9)6-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9)
IRDLUHRVLVEUHA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?